Documenti fondamentali
900331
Sigma-Aldrich
VPhos
95%
Sinonimo/i:
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methoxy-4′,6′-di-tert-butylbiphenyl, 4,6-Di-tert-butyl-2′-dicyclohexylphosphino-2-methoxybiphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H49OP
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
113-118 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
InChI
1S/C33H49OP/c1-32(2,3)24-22-28(33(4,5)6)31(29(23-24)34-7)27-20-14-15-21-30(27)35(25-16-10-8-11-17-25)26-18-12-9-13-19-26/h14-15,20-23,25-26H,8-13,16-19H2,1-7H3
LYVFKWGKMKCNPE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
As the Pd G4 complex, this ligand from the Buchwald group offers best-in-class performance in the micellar aqueous Negishi coupling of heterocyclic alkyl bromides.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900331-100MG4061833249994
900331-500MG4061833250006