799580
HandaPhos
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,3S)-4-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-(2-methyl-2-propanyl)-2-(2,4,6-triisopropylbenzyl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxaphosphole
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Gruppo funzionale
phosphine
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(C=CC=C1OC)=[C@]1[C@@]2=C([P@](C(C)(C)C)[C@@H](CC3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)O4)C4=CC=C2
InChI
1S/C35H47O3P/c1-21(2)24-18-26(22(3)4)28(27(19-24)23(5)6)20-32-38-31-17-12-14-25(34(31)39(32)35(7,8)9)33-29(36-10)15-13-16-30(33)37-11/h12-19,21-23,32H,20H2,1-11H3/t32-,39?/m0/s1
RXGMKJPMNONITA-DKHGMYDOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)