Documenti fondamentali
916242
Sigma-Aldrich
Chiralyst Ru803
Umicore
Sinonimo/i:
(S-MeOBIPHEP)Ru(OAc)2, Diacetato[(S)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl]ruthenium(II), Ru[(S)-MeO-BIPHEP](OAc)2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H38O6P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
801.77
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
149-154 °C
Applicazioni
Chiralyst Ru803 is a homogeneous catalyst useful for asymmetric hydrogenation and transfer hydrogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)