Documenti fondamentali
808008
Sigma-Aldrich
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2]
95%
Sinonimo/i:
Gusev osmium hydrogenation catalyst
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33ClN3OOsP
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.13
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Applicazioni
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2] is a robust and highly efficient precatalyst for coupling amines with methanol and ethanol to afford formamides and acetamides. It possesses excellent carbonyl selectivity with an unique activity for acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols to esters and amides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemoselective hydrogenation of carbonyl compounds and acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols.
Spasyuk D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3743-3746 (2015)