545449
5-Decyne
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4340 (lit.)
Densità
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC#CCCCC
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
JWBQJUFCNOLNNC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
5-Decyne is a symmetrical dialkylacetylene derivative that can be prepared from 1-hexyne.
Applicazioni
5-Decyne may be used in the preparation of:
- B
- -(cis-5-decenyl)-9-BBN (9-BBN= 9-borabicyclo[3,3,1]nonane)
- 5-decanone
- (Z)-5-ethyl-6-decene
- trans-5-decene
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Highly selective and practical alkyne-alkyne cross-coupling using Cp2ZrBu2 and ethylene.
Xi Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(14), 4444-4448 (1995)
Reduction of organic compounds by lithium in low molecular weight amines. II. Stereochemistry. Chemical reduction of an isolated non-terminal double bond.
Benkeser RA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(12), 3378-3379 (1955)
Hydroboration. 50. Hydroboration of representative alkynes with 9-borabicyclo [3.3.1] nonane-a simple synthesis of versatile vinyl bora and gem-dibora intermediates.
Brown HC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 101(1), 96-99 (1979)
Structure-activity relationships in the destruction of cytochrome P-450 mediated by certain ethynyl-substituted compounds in rats.
I N White
Biochemical pharmacology, 29(24), 3253-3255 (1980-12-01)