541567
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
32-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(CCl)o1
InChI
1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis and Reactions of Substituted 3-amino-2-furyl (aryl)-thieno [2, 3-b] pyridines.
Kaigorodova YA, et al.
Molecules (Basel), 5(10), 1085-1093 (2000)