Key Documents
366137
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.417 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine is a chloro(trifluoromethyl) pyridine.
Applicazioni
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine may be employed as model substrate to investigate the regioexhaustive functionalization.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Three chloro (trifluoromethyl) pyridines as model substrates for regioexhaustive functionalization.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 3793-3798 (2004)