746347
Dichlorotriphenylphosphine[2-(diphenylphosphino)-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine]ruthenium(II)
97%
Sinonimo/i:
Ru-PNN catalyst
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
275-295 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.[H]N(CCP(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)CC3=NC=CC=C3.P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
InChI
1S/C20H21N2P.C18H15P.2ClH.Ru/c1-3-10-19(11-4-1)23(20-12-5-2-6-13-20)16-15-21-17-18-9-7-8-14-22-18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h1-14,21H,15-17H2;1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
JFYJJNHKCBDTMZ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
From Esters to Alcohols and Back with Ruthenium and Osmium Catalysts
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn about Ester Hydrogenation from MilliporeSigma. The reduction of esters to alcohols is typically accomplished using metal hydrides. While effective, it comes at the cost of stoichiometric waste and complicated workup procedures.