Documenti
262455
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
199-201 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ru/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
BKEJVRMLCVMJLG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3