Documenti
86859
Sigma-Aldrich
Tetrabutilammonio idrossido
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
799.93
Beilstein:
3571228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤0.05% halides (as bromide)
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′idrossido di tetrabutilammonio 30-idrato è una base forte contenente un′ammina quaternaria che viene impiegata in una varietà di trasformazioni organiche.
Applicazioni
L′idrossido di tetrabutilammonio 30-idrato può essere adoperato:
  • Come base, per l′allenilazione chemoselettiva di aldeidi utilizzando alchini protetti con TMS per la sintesi di α-allenoli.
  • Come additivo, per l′idrossialchilazione di fenoli con carbonati ciclici per la sintesi di aril β-idrossietil eteri.
  • Nella sintesi solvotermica di nanorotoli (nanoscroll) di esaniobato di tipo SNS (simple nanoscroll structures) e INS (intercalated nanoscrolls).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Alana K Greaves et al.
Chemosphere, 93(3), 574-580 (2013-08-08)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a globally distributed persistent organic pollutant that has been found to bioaccumulate and biomagnify in aquatic food webs. Although principally in its linear isomeric configuration, 21-35% of the PFOS manufactured via electrochemical fluorination is produced as
Rapid solvothermal fabrication of hexaniobate nanoscrolls.
Adireddy S, et al.
Materials Research Bulletin, 48(9), 3236-3241 (2013)
Carmen Cavallo et al.
Scientific reports, 5, 16785-16785 (2015-11-19)
Solid solutions of the rare earth (RE) cations Pr(3+), Nd(3+), Sm(3+), Gd(3+), Er(3+) and Yb(3+) in anatase TiO2 have been synthesized as mesoporous beads in the concentration range 0.1-0.3% of metal atoms. The solid solutions were have been characterized by