438294
Tetrabutylphosphonium hydroxide solution
40 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
TBPH
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.412
Densità
0.989 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- To convert poorly water-soluble acidic APIs into TBP ionic liquids (IL).
- As a cation source in the synthesis of Good′s buffer ionic liquids (GB-ILs) via an acid−base neutralization reaction with Good′s buffer anions.
- To synthesize tetrabutylphosphonium acetate, which along with Cu2O-nanoparticles forms an excellent catalyst system for protodecarboxylation reactions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
438294-100ML | 4061832178691 |
438294-25ML |