Documenti fondamentali
86485
Sigma-Aldrich
Terpinolene
technical, ≥85% (GC)
Sinonimo/i:
4-isopropilidene-1-metilcicloesene, p-ment-1,4(8)-diene, p-met-1-en-8-il-formato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Beilstein:
1851203
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥85% (GC)
Densità del vapore
~4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Grado
technical
Saggio
≥85% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.491
P. ebollizione
184-185 °C (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il terpinolene è un monoterpene emesso per biogenesi. È stata studiata la cinetica della reazione della fase gassosa dei radicali OH ed NO3 con il terpinolene. È stata riferita la biotrasformazione di terpinolene da parte di Aspergillus niger e di diverse specie correlate. È stata studiata l′epossidazione di terpinolene in condizioni anidre impiegando allumina come catalizzatore eterogeneo e perossido di idrogeno come agente antiossidante. È un componente di rilievo dell′olio essenziale estratto dalle parti aeree di Clausena indica.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - Seta closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
α-Terpinene ≥89%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W355801
α-Terpinene
3-Carene 90%
Sigma-Aldrich
115576
3-Carene
(+)-α-Pinene analytical standard
Supelco
80605
(+)-α-Pinene
Sabinene natural, 75%
Sigma-Aldrich
W530597
Sabinene
α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-Pinene
Kinetics of the gas-phase reactions of hydroxyl and nitrogen oxide (NO3) radicals with 2-carene, 1, 8-cineole, p-cymene, and terpinolene.
Corchnoy SB and Atkinson R.
Environmental Science & Technology Letters, 24(10), 1497-1502 (1990)
Biotransformation of monoterpenoids,(-)-and menthols, terpinolene and carvotanacetone by Aspergillus species.
Asakawa Y, et al.
Phytochemistry, 30(12), 3981-3987 (1991)
Tran Huy Thaia et al.
Natural product communications, 9(10), 1531-1534 (2014-12-20)
The chemical composition of Vietnamese oil samples of the aerial parts of Clausena indica (Dalz.) Oliver and C. anisum-olens (Blanco) Merryll have been investigated using a combination of chromatographic and spectroscopic techniques. C. indica essential oil contained mainly terpinolene (53.9
Alumina as heterogeneous catalyst for the regioselective epoxidation of terpenic diolefins with hydrogen peroxide.
Uguina MA, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 256(1), 208-215 (2006)
John H Borden et al.
Journal of economic entomology, 101(4), 1266-1275 (2008-09-05)
The superiority of the host monoterpene myrcene as a synergist for trans-verbenol and exo-brevicomin, aggregation pheromone components of the mountain pine beetle, Dendroctonus ponderosae Hopkins (Coleoptera: Curculionidae), suggests that the ancestral host of the mountain pine beetle is a pine