74886
Sodium 1-octanesulfonate solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Sinonimo/i:
1-Octanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
ampule
Confezionamento
ampule of 25 mL
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.08
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?