70650
1,3-Dihydroxynaphthalene
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens, ≥97.0%
Sinonimo/i:
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Stato
crystals
Qualità
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
122-125 °C
123-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?