Documenti
87793
Supelco
4-Methyl-5-(sulfomethylamino)-2-(2-thiazolylazo)benzoic acid
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II), ≥90%
Sinonimo/i:
TAMB water-soluble, TAMSMB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N4O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Forma fisica
powder
Qualità
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
TAMSMB is a water-soluble analog of TAMB sensitive colorimetric reagent of Cu, Co, Ni, Fe(II), and Pd. TAMB is utilized for the determination of the Cu ion in serum. Other metals can be masked with EDTA. Cu(II): pH 5, l(max)=585 nm, e=48,000 Co(III): pH 5, l(max)=655 nm, e=113,000
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
H. Wada et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 333-333 (1982)
Mikrochimica Acta, 139-139 (1983)
K. Imai et al.
Clinical Chemistry, 33, 1565-1565 (1987)