35020
2,2′-Biquinoline
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2,2′-Diquinolyl, Cuproin
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Qualità
for spectrophotometric det. of Cu
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
192-195 °C (lit.)
192-196 °C
Stringa SMILE
c1ccc2nc(ccc2c1)-c3ccc4ccccc4n3
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?