695092
Acido acetico
glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Tensione di vapore
11.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezze
Cr2O72- reducers, passes test
MnO4- reducers, passes test
≤0.0004 meq/g Titr. base
≤0.01% acetic anhydride
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
695092-12X100ML | |
695092-19L-DS | |
695092-2.5L-GL | 4061832779324 |
695092-201L | |
695092-6X2.5L-GL | 4061837737282 |
695092-4L | 4061832779331 |
695092-100ML | 4061837737183 |
695092-19L | |
695092-2.5L | 4061837737206 |
695092-4X100ML | 4061832779348 |
695092-4X4L | 4061832779355 |
695092-500ML | 4061837737244 |
695092-6X2.5L | 4061837737275 |
695092-6X2.5L-P | |
695092-6X2.5L-P-PW | |
695092-6X500ML | 4061832779430 |
695092-6X500ML-GL | 4061832779454 |
695092-6X500ML-P | |
695092-500ML-GL | 4061832779423 |