Key Documents
33209-M
Sigma-Aldrich
Acido acetico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezze
≤0.0002% acetaldehyde
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.01% acetic anhydride (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.4 (60.05 g/L)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Temp. transizione
freezing point ≥16.3 °C
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Compatibilità
passes test for indifference to chromic acid
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L'acido acetico è un acido carbossilico organico. È un liquido igroscopico dall'odore pungente. La sua forma anidra è comunemente indicata come acido acetico glaciale. Forma dimeri legati da legami idrogeno in soluzione e in fase gassosa. E′ debolmente acido.
Applicazioni
L'acido acetico è stato utilizzato nell'analisi di peptidi sintetici mediante dissociazione per trasferimento elettronico (ETD) spettrometria di massa tandem (MS/MS) Può essere utilizzato nella preparazione di acido perossiacetico (un disinfettante), mediante reazione con peridrolo (perossido di idrogeno al 30%).
Solvente da utilizzare nella la titolazione con acido perclorico
Confezionamento
In bottiglie di PE; disponibile anche in bottiglie di vetro (codice materiale che termina con *-GL)
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gergana Popova et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(8), 3915-3934 (2020-03-28)
Human dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), an enzyme in the de novo pyrimidine synthesis pathway, is a target for the treatment of rheumatoid arthritis and multiple sclerosis and is re-emerging as an attractive target for cancer therapy. Here we describe the optimization