27225-M
Acido acetico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets purity specifications of USP (identity)
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Grado
puriss.
Saggio
99.8-100.5%
Temp. autoaccensione
800 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezze
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Temp. transizione
freezing point ≥15.6 °C
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
Compatibilità
corresponds for appearance
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?