64340
DL-Methionine
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DL-Methionine, ≥99.0% (NT)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D, c = 5 in 5 M HCl (inactive)
Concentrazione
5% in 5 M HCl
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Colore
white
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
5 M HCl: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
Compatibilità
corresponds for TLC
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.