I5125
myo-Inositol
≥99% (GC), powder, precursor of membrane phospho-inositides and phospholipid
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
myo-Inositol, ≥99%
Densità del vapore
6.2 (vs air)
Saggio
≥99%
Punto di fusione
222-227 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard for monosaccharide analysis by gas-liquid chromatography (GC)
- as a component of R-free seahorse media for cultivation of peritoneal macrophages (PMΦs) to study cellular glycolytic metabolism
- as a SOFaaci media supplement for extending in vitro embryo growth
- as a component of α minimum essential medium (αMEM) complete media to culture natural killer (NK) cell line
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?