Documenti fondamentali
59937
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate dipotassium salt
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-myo-Inosit 1-phosphate dipotassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11K2O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14;;/h1-11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;/m1../s1
HODLUYREWASOIA-PKBSSWBPSA-L
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)