I8636
D-myo-Inositol 1,3,4,5-tetrakis(phosphate) ammonium salt
≥95%
Sinonimo/i:
IP4
Saggio
≥95%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N.O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H16O18P4.H3N/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);1H3/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;/m0./s1
LDRGGXGJARVUBP-SUBVTSALSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3