T5376
Glyceryl triacetate
≥99%
Sinonimo/i:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glycerol triacetate, Triacetin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
P. ebollizione
258-260 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Tipo di lipide
neutral glycerides
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?