Documenti fondamentali
W200712
Sigma-Aldrich
Triacetin
greener alternative
≥99%, natural (US), FG
Sinonimo/i:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Numero FEMA:
2007
Beilstein:
1792353
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero E:
E 1518
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
7.52 (vs air)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
809 °F
Limite di esplosione
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
P. ebollizione
258 °C (lit.)
Punto di fusione
3 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
clean; creamy
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W200712-10KG-K4061834422839
W200712-1KG-K4061834368342
W200712-SAMPLE-K4061834358749