Documenti
1.04507
Millipore
myo-Inositol
for biochemistry
Sinonimo/i:
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-781-2
NACRES:
NA.79
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
225-227 °C
Solubilità
143 g/L
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3