M2768
DL-Methionine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99%
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.