V0513
L-Valine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Sinonimo/i:
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Valine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Origine biologica
non-animal source
agenzia
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Saggio
98.5-101.0%
Stato
powder
Qualità
meets EP, JP, USP testing specifications
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
295-300 °C (subl.) (lit.)
Solubilità
H2O: 25 mg/mL
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?