T8441
L-Threonine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinonimo/i:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Threonine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Origine biologica
non-animal source
agenzia
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
99.0-101.0%
Stato
powder
Qualità
meets EP, JP, USP testing specifications
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
256 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To study the effect of heat on homoserine kinase activity
- In Plackett–Burman analysis and then to study the effect of selected amino acids on monoclonal antibody production in CHO cells
- As a substrate to determine the L-threonine dehydrogenase activity
- To study the effect of L-Threonine on the growth rate of P. putida, to check for its tolerance towards L-Threonine
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Inhibition by L-Threonine, and Regulation of Biosynthesis