61234
α-Ketoglutaric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
99.0-101.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Human plasma samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry.
- Beer samples using high-performance liquid chromatography with UV detection, and further confirmed by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Fruits and vegetables using HPLC-MS/MS.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)