K1750
α-Ketoglutaric acid
≥98.5% (NaOH, titration)
Sinonimo/i:
2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Saggio
≥98.5% (NaOH, titration)
Stato
powder
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effects on swine fecal microflora in an in vitro fermentation system
- to study its effects on the activation of CD8+ T-cells
- as a substrate in glutamate oxaloacetate transaminase (GOT2) mitochondrial lysate assay
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?