Merck
HomeProdottiChimica analiticaMateriali di riferimentoStandard di biomarcatori e metaboliti
Standard di biomarcatori e metaboliti
Standard di riferimento di ormoni e amminoacidi per l’analisi di biomarcatori e la metabolomica
La metabolomica è lo studio dei processi chimici che si verificano all’interno di un sistema biologico coinvolgendo piccole molecole, chiamate metaboliti, come substrati, intermedi e prodotti.
Offriamo un’ampia gamma di standard analitici idonei per studi di metabolomica e analisi di biomarcatori basati sulla spettrometria di massa. Queste applicazioni includono la profilazione metabolica, il fingerprinting, le analisi cliniche e diagnostiche, le analisi di target per identificare nuovi biomarcatori di rilevanza clinica, la ricerca farmaceutica di target di patologie e l’endocrinologia. I nostri standard analitici di biomarcatori e per la metabolomica includono composti endogeni di rilevanza clinica come oligo DNA/RNA; metaboliti di amminoacidi, lipidi, carboidrati, acidi biliari e vitamina D; catecolamine e neurotrasmettitori; ormoni maschili, femminili, neonatali e tiroidei.
Letteratura sui prodotti
Brochure: Diagnostic Metabolites
Ormoni
Gli ormoni sono molecole di segnalazione prodotte dagli organismi pluricellulari. Il nostro ampio assortimento di ormoni include soluzioni di materiali di riferimento certificati (CRM) Cerilliant® e standard analitici VETRANAL® per l’analisi di residui ormonali nei prodotti alimentari. Gli standard sono disponibili allo stato puro e in soluzione e sono compatibili con l'HPLC e la GC.
Metaboliti di amminoacidi
Il nostro assortimento di metaboliti degli amminoacidi include una serie di di materiali di riferimento certificati (CRM) in soluzione e di standard analitici per studi di metabolomica, comprendente una vasta selezione di acilglicine e di acilcarnitine.
Idrossivitamina D
L’idrossivitamina D è un metabolita molto stabile della vitamina D. È universalmente utilizzata come marcatore per la determinazione clinica dei livelli di vitamina D nel sangue. Il nostro assortimento di standard della 25-idrossivitamina D comprende soluzioni di materiali di riferimento certificati nella forma naturale e marcati con isotopi.
Catecolamine e ammine biologiche
Le catecolamine sono ammine prodotte dalle ghiandole surrenali che agiscono come ormoni e come neurotrasmettitori. Esempi di catecolamine sono la dopamina, l'adrenalina (epinefrina) e la noradrenalina (norepinefrina). Tutte le catecolamine derivano dall’amminoacido L-tirosina. I livelli di catecolamine nelle urine possono essere un indicatore di determinate malattie. Offriamo una serie di materiali di riferimento certificati di metaboliti delle catecolamine in soluzione. I CRM sono disponibili come soluzioni monocomponente e multicomponente.