49962
Ginkgolic acid C13:0
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-6-tridecylbenzoic acid, 6-Tridecylsalicylic acid, Ginkgoneolic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16-18(21)19(17)20(22)23/h13,15-16,21H,2-12,14H2,1H3,(H,22,23)
VEPUCZUJLKAVNM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?