345887
Ginkgolic Acid (15:1)
A cell-permeable anacardic acid analog that inhibits protein SUMO .
Sinonimo/i:
Ginkgolic Acid (15:1), (Z)-6-(Pentadec-8-enyl)-2-hydroxybenzoic acid, Histone Acetyltransferase Inhibitor VI, PCAF Inhibitor II, SUMOylation Inhibitor, HAT Inhibitor VI, Histone Acetyltransferase Inhibitor VI, PCAF Inhibitor II, SUMOylation Inhibitor, (Z)-6-(Pentadec-8-enyl)-2-hydroxybenzoic acid, HAT Inhibitor VI
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1c(c(ccc1)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)C(=O)O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
509.9 °F - (calculated)
Punto d’infiammabilità (°C)
265.5 °C - (calculated)