5.05156
SUMOylation Inhibitor III, 2-D08
Sinonimo/i:
SUMOylation Inhibitor III, 2-D08, 2-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2D08, SUMO E2 Ubc9 Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-brown
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
SUMO E2-thioester complex
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Cotelle, N., et al. 1996. Free Radic. Biol. Med.20, 35.
WGK 3