PHR1315
Valsartan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Valsartan, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 1161
traceable to Ph. Eur. Y0001132
traceable to USP 1708762
Famiglia di API
valsartan
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
Informazioni sul gene
human ... AGTR1(185)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)