Key Documents
PHL89678
Ginkgolic acid C13:0
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-6-tridecylbenzoic acid, 6-Tridecylsalicylic acid, Ginkgoneolic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16-18(21)19(17)20(22)23/h13,15-16,21H,2-12,14H2,1H3,(H,22,23)
VEPUCZUJLKAVNM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)