1255001
USP
Estrone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Estrone, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
estrone
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
258-260 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Applicazioni
- Conjugated Estrogens
- Conjugated Estrogens Tablets
- Esterified Estrogens
- Esterified Estrogens Tablets
- Estradiol
- Estradiol and Norethindrone Acetate Tablets
- Estradiol Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)