Documenti fondamentali
46401
Supelco
Cicloesimide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-[2-(3,5-dimetil-2-ossocicloesil)-2-idrossietil]glutarimmide, Actidione, Naramicina A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.35
Beilstein:
88868
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
mixture of stereo isomers
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilità
H2O: slightly soluble
Spettro attività antibiotica
fungi
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Descrizione generale
Cycloheximide is an antibiotic having significant antifungal properties. It is produced by streptomycin-producing strains of Streptomyces griseus and acts by inhibiting protein synthesis. Its main biological activity is translation inhibition in eukaryotes resulting in cell growth arrest and cell death. It is used as a fungicide.
As per Regulation (EC) No 1107/2009, repealing the directive 91/414, cycloheximide is not approved for use in the European Union (EU).
Applicazioni
Cycloheximide may find the following uses:
  • To evaluate the antifungal efficacy and safety of cycloheximide as a supplement in Optisol-GS
  • To study the effect of cycloheximide on leaf-cutting ant workers
  • To study the effect of streptomycin, cycloheximide, fungizone, captan, carbofuran, cygon, and pentachloronitrobenzene on soil microorganisms
  • To study the fungal control of nitrous oxide production in a semiarid grassland
  • To study the activity and degradation of streptomycin and cycloheximide in soil
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: inibizione della traduzione negli eucarioti, che determina l′arresto della crescita cellulare e la morte cellulare. La CHX trova ampio impiego nella selezione dei ceppi di lieviti e funghi CHX-resistenti, nell′inibizione controllata della sintesi proteica finalizzata al rilevamento delle proteine a vita breve o alla superinduzione dell′espressione proteica, e nell′induzione o facilitazione dell′apoptosi ad opera dei recettori di morte.
Spettro d′azione: attivo contro lieviti e funghi come Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
(±)-α-tocoferolo analytical standard
Supelco
47783
(±)-α-tocoferolo
Nystatin powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N6261
Nystatin
Nalidixic acid ≥98%
Sigma-Aldrich
N8878
Nalidixic acid
Cloramfenicolo BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C1919
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0378
Cloramfenicolo
Streptomicina powder
Sigma-Aldrich
S6501
Streptomicina
C C Jiang et al.
Oncogene, 33(20), 2577-2588 (2013-06-19)
Increased global protein synthesis and selective translation of mRNAs encoding proteins contributing to malignancy is common in cancer cells. This is often associated with elevated expression of eukaryotic translation initiation factor 4 (eIF4E), the rate-limiting factor of cap-dependent translation initiation.
Minako Kaneda et al.
Plant physiology, 147(4), 1750-1760 (2008-06-14)
Secondary xylem (wood) formation in gymnosperms requires that the tracheid protoplasts first build an elaborate secondary cell wall from an array of polysaccharides and then reinforce it with lignin, an amorphous, three-dimensional product of the random radical coupling of monolignols.
S-H Chan et al.
Oncogene, 33(36), 4496-4507 (2014-03-13)
Metastasis is the predominant cause of death in breast cancer patients. Several lines of evidence have shown that microRNAs (miRs) can have an important role in cancer metastasis. Using isogenic pairs of low and high metastatic lines derived from a
Matthias Rottmann et al.
Science (New York, N.Y.), 329(5996), 1175-1180 (2010-09-04)
Recent reports of increased tolerance to artemisinin derivatives--the most recently adopted class of antimalarials--have prompted a need for new treatments. The spirotetrahydro-beta-carbolines, or spiroindolones, are potent drugs that kill the blood stages of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax clinical isolates
Marie Barberon et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), 8293-8298 (2014-05-21)
In plants, the controlled absorption of soil nutrients by root epidermal cells is critical for growth and development. IRON-REGULATED TRANSPORTER 1 (IRT1) is the main root transporter taking up iron from the soil and is also the main entry route