410217
2′,7′-Dichlorofluorescein
ACS reagent
Sinonimo/i:
Dichlorofluorescein; Fluorescein 27
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
orange to red-brown, powder
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
alcohol: passes test
Densità
0.790 g/cm3
λmax
509 nm
Compatibilità
passes test for adsorption indicator
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?