287810
2′,7′-Dichlorofluorescin Diacetate
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (•NO) and for the determination of the degree of overall oxidative stress.
Sinonimo/i:
2′,7′-Dichlorofluorescin Diacetate, H₂DCFDA, 2ʹ,7ʹ-Dichlorodihydrofluorescein Diacetate
Saggio
≥94% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30)
PXEZTIWVRVSYOK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Detection of reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (•NO)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ripple, M.O., et al. 1997. J. Natl. Cancer Inst. 89, 40.
Caro, A., and Puntarulo, S. 1996. Biochim. Biophys. Acta1291, 245.
Perez-Garcia, F., et al. 1996. Life Sci. 59, 2033.
Ramakrishnan, N., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 51, 1443.
Ferrer, A.S., et al. 1990. Anal. Biochem. 187, 129.
WGK 3