251520-M
DAF-FM DA
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~3 nM.
Sinonimo/i:
DAF-FM DA, 3-Amino, 4-aminomethyl-2ʹ,7ʹ-difluorofluorescein Diacetate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Fluorescenza
λex ~500 nm
λem ~515 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Park. J.M., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.132, 1876.
Itoh, Y., et al. 2000. Anal. Biochem.287, 203.
Kojima, H., et al. 1999. Angew Chem. Int. Ed.38, 3209.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)