Documenti fondamentali
38143
Millipore
Peptone from potatoes No. 2
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from vegetable
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Origine biologica
potato
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥4.5%
chloride (as NaCl), ≤16%
total nitrogen (N), ≥10%
Residuo alla calcinazione
≤25%
Perdita
≤6.0% loss on drying
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
applicazioni
microbiology
Applicazioni
Source of organic nitrogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation. This potato peptone is manufactured by a controlled enzymatic hydrolysis of potato proteins. It has an increased solubility compared to the potato peptone 83059.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2