37916
Diflufenzopyr sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-{1-(3,5-Difluorophenylaminocarbonylhydrazono)ethyl}-3-pyridinecarboxylic acid monosodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].C\C(=N/NC(=O)Nc1cc(F)cc(F)c1)c2ncccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H12F2N4O3.Na/c1-8(13-12(14(22)23)3-2-4-18-13)20-21-15(24)19-11-6-9(16)5-10(17)7-11;/h2-7H,1H3,(H,22,23)(H2,19,21,24);/q;+1/p-1/b20-8+;
JUNDBKFAZXZKRA-MAFYXNADSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)