Documenti fondamentali
1.08543
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), for molecular biology
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-578-6
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Etanolo, for molecular biology
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Potenza
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Impurezze
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for molecular biology
Applicazioni
Ethanol for molecular biology. CAS No. 64-17-5, EC Number 200-578-6.
Risultati analitici
Appearance (colour)colourlessAppearance (description)clearPurity (GC)≥ 99.8 %Acidity≤ 0.0002 meq/gAlkalinity≤ 0.0002 meq/gHeavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %DNases (nicking-activity)not detectableRNasesnot detectable
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C