Documenti fondamentali
34574
Supelco
TISAB IV
Sinonimo/i:
Tampone per la regolazione della forza ionica totale IV
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Stato
liquid
Livello qualitativo
pH
5.6-6.0(20 °C)
Descrizione generale
I tamponi per la regolazione della forza ionica totale (TISAB) vengono usati di solito per la microdeterminazione dei fluoruri.
Per saperne di più visiti il nostro portale per le applicazioni con sensori
Applicazioni
TISAB IV è stato usato come complessante degli ioni metallo e agente regolatore della concentrazione ionica, in un esperimento che ha indagato l′incremento del rilascio di fluoruro, dal cemento ionomerico di vetro, dopo avere rivestito i dischi dello ionomero di vetro con fluoruro d′argento (AgF) al 10%.
Altre note
Avviso importante
L′articolo codice 34574-4X2.5L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34574-2.5L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Microdetermination of fluoride using Gran's plots.
Microchimica Acta, 61 (1), 887-100 (1973)
Z Ariffin et al.
Australian dental journal, 51(4), 328-332 (2007-01-30)
This study investigated the extent to which a coating of 10% silver fluoride (AgF) on discs of glass jonomer cements (GIGs) would enhance the release of fluoride ion into eluting solutions at varying pH. Forty discs each of Fuji LX