Key Documents
89467
Supelco
TISAB III solution
Sinonimo/i:
Total ionic strength adjustment buffer III solution
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Densità
1.21 g/mL at 20 °C
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
for the fluoride determination in presence of Al(III)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)