Documenti fondamentali
328634
Sigma-Aldrich
NMP
anhydrous, 99.5%
Sinonimo/i:
1-metil-2-pirrolidone, N-metil-2-pirrolidone, NMP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Beilstein:
106420
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
anhydrous
Saggio:
99.5%
P. ebollizione:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Tensione di vapore:
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Nome del prodotto
1-metil-2-pirrolidinone, anhydrous, 99.5%
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Saggio
99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
518 °F
Limite di esplosione
9.5 %
Impurezze
<0.005% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′1-metil-2-pirrolidinone può essere usato come solvente nei seguenti processi:
  • Preparazione di 2-aril e 2-alchil benzotiazoli.
  • Reazione di accoppiamento di Ullmann di aril alidi e fenoli per formare eteri di Ullmann in presenza di 2,2,6,6-tetrametileptano-3,5-dione.
  • Reazione di accoppiamento di Stille di aril ioduri con organostannani catalizzata da Pd/C in presenza di ioduro di rame come co-catalizzatore.
Altre note
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic Z560723.
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stille couplings catalyzed by palladium-on-carbon with CuI as a cocatalyst: Synthesis of 2-(4'-acetylphenyl)thiophene
Liebeskind LS and Pe?a-Cabrera E
Organic Syntheses, 77, 135-135 (2000)
Guohua Hu et al.
Nature communications, 8(1), 278-278 (2017-08-19)
Black phosphorus is a two-dimensional material of great interest, in part because of its high carrier mobility and thickness dependent direct bandgap. However, its instability under ambient conditions limits material deposition options for device fabrication. Here we show a black
Densities, viscosities, speeds of sound, and relative permittivities for water+ cyclic amides (2-pyrrolidinone, 1-methyl-2-pyrrolidinone, and 1-vinyl-2-pyrrolidinone) at different temperatures.
George J and Sastry NV.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(2), 235-242 (2004)
Preparation of 1-methoxy-2-(4-methoxyphenoxy)benzene
Buck E and Song ZJ
Organic Syntheses, 82, 69-69 (2005)
Effects of additional multiwall carbon nanotubes on impact behaviors of LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 battery electrodes.
Le AV, et al.
Journal of Applied Physics, 118(8), 085312-085312 (2015)