1.00574
NMP
for Peptide Synthesis
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
Tensione di vapore
0.32 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.7% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
245 °C
Potenza
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.3-9.5 % (v/v)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
202 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-24 °C
Temp. transizione
flash point 91 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup