32810
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Putrescine dihydrochloride, 1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Nanocomposite PLA/C20A nanoclay by ultrasound-assisted melt extrusion for adsorption of uremic toxins and methylene blue dye: This study explored the modification of nanoclay with 1,4-diaminobutane dihydrochloride for adsorptive applications, showing enhanced performance in toxin removal (Andrade-Guel et al., 2021).
- The Total Synthesis of Spermine Alkaloid Kukoamine Bimesylate: This paper details the synthetic route of spermine alkaloid derivatives using 1,4-diaminobutane dihydrochloride, highlighting methods applicable in medicinal chemistry (Dong, 2018).
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?